SAB4200170
Anti-CPSF4 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CLEAVAGE AND POLYADENYLATION SPECIFICITY FACTOR 4, Anti-CPSF30NS1 EFFECTOR DOMAIN-BINDING PROTEIN 1, Anti-NEB1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~30 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 1-2 μg/mL using Whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human CPSF4.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CPSF4(10898)
mouse ... CPSF4(54188)
rat ... CPSF4(304277)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)