SAB4200150
Anti-PIWIL3 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL
Sinonimo/i:
Anti-HIWI3, Anti-Piwi-like protein 3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~101 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human colon carcinoma sections and biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human PIWIL3
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol