SAB4200137
Anti-ALS2 (N-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-ALS2CR6, Anti-ALSIN, Anti-ALSJ, Anti-IAHSP, Anti-PLSJ
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~185 kDa
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using NIH3T3 cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using HEK-293T cell lysate over expressing human ALS2, and rat cerebellum extract (S1 fraction).
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Als2(74018)
rat ... Als2(363235)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol