SAB4200090
Anti-Raver1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
IgA fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-Ribonucleoprotein PTB-binding 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgA fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~77 kDa
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using lysates of HEK-293Tcells overexpressing human Raver1
indirect immunofluorescence: 1:500-1:1000 using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells overexpressing human Raver1
western blot: 1:500-1:1000 using lysates of HEK-293T cells overexpressing human Raver1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAVER1(125950)
mouse ... Raver1(71766)
rat ... Raver1(298705)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)