SAB4200037
Anti-SORBS2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ARGBP2, Anti-Arg binding protein 2, Anti-Arg/Abl-interacting protein 2, Anti-Sorbin and SH3 domain containing 2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~85 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 20-40 μg/mL using HeLa cells
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using HEK-293T cell lysates expressing human SORBS2
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SORBS2(8470)
Descrizione del bersaglio
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)