SAB4100327
Monoclonal Anti-ADIPOQ antibody produced in mouse
clone ADIPOQ-A277, culture supernatant
Sinonimo/i:
Anti-ACDC, Anti-ACRP30, Anti-ADIPQTL1, Anti-ADPN, Anti-APM-1, Anti-APM1, Anti-Adiponectin, C1Q and collagen domain containing, Anti-GBP28
About This Item
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ADIPOQ-A277, monoclonal
Stato
aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 24.9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ADIPOQ(9370)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)