Documenti fondamentali
SAB4100018
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CYP2E1 antibody produced in mouse
culture supernatant
Sinonimo/i:
Anti-CPE1, Anti-CYP2E, Anti-Cytochrome P450, family 2, subfamily E, polypeptide 1, Anti-P450-J, Anti-P450C2E
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CYP2E1-C25, monoclonal
Stato
aqueous solution
PM
antigen 56.8 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CYP2E1(1571)
Immunogeno
CYP2E1 purified recombinant protein
Stato fisico
Solution in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium with 10% fetal calf serum and 15 mM sodium azide.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)