SAB3701443
Monoclonal Anti-IL-17F antibody produced in mouse
clone 4H1629.1, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-Cytokine ML-1, Anti-Interleukin-17F
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4H1629.1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL17F(112744)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi