SAB3701100
Anti-Mouse IgG (H+L), highly cross adsorbed-Rhodamine antibody produced in donkey
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
TRITC
About This Item
Origine biologica
donkey
Livello qualitativo
Coniugato
rhodamine conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Proprietà fisiche
Stato fisico
Ricostituzione
Esclusione di responsabilità
WGK 3