SAB3700834
Anti-Rabbit IgG F(ab′)2, highly cross adsorbed-Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ALP, Alk Phos
About This Item
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rabbit
Concentrazione
0.69 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Proprietà fisiche
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1