Documenti fondamentali
SAB3700759
Sigma-Aldrich
Anti-Monkey IgA (α-chain specific)-Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
HRP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
goat
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
monkey
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Specificità
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Monkey IgA coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Peroxidase, Anti-Goat Serum, Monkey IgA and Monkey Serum. No reaction was observed against Monkey IgM or Monkey IgG.
Immunogeno
Monkey IgA alpha heavy chain
Proprietà fisiche
Antibody format: IgG
Stato fisico
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Ricostituzione
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Esclusione di responsabilità
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Eirikur Saeland et al.
NPJ vaccines, 8(1), 45-45 (2023-03-24)
Respiratory syncytial virus (RSV) is a leading cause of severe respiratory disease for which no licensed vaccine is available. We have previously shown that a prefusion (preF) conformation-stabilized RSV F protein antigen and an adenoviral vector encoding RSV preF protein
Ruklanthi de Alwis et al.
Emerging microbes & infections, 10(1), 1457-1470 (2021-06-15)
Zika virus (ZIKV) is an emerging arbovirus with recent global expansion. Historically, ZIKV infections with Asian lineages have been associated with mild disease such as rash and fever. However, recent Asian sub-lineages have caused outbreaks in the South Pacific and
Ahmed O Hassan et al.
Cell reports. Medicine, 2(4), 100230-100230 (2021-03-24)
The deployment of a vaccine that limits transmission and disease likely will be required to end the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. We recently described the protective activity of an intranasally administered chimpanzee adenovirus-vectored vaccine encoding a pre-fusion stabilized spike
A L Carvalho et al.
Clinical and experimental immunology, 196(3), 287-304 (2019-04-16)
Plague caused by the Gram-negative bacterium, Yersinia pestis, is still endemic in parts of the world today. Protection against pneumonic plague is essential to prevent the development and spread of epidemics. Despite this, there are currently no licensed plague vaccines
N C Salisch et al.
NPJ vaccines, 4, 54-54 (2019-12-31)
Respiratory Syncytial Virus (RSV) can cause severe respiratory disease, yet a licensed vaccine is not available. We determined the immunogenicity of two homologous and one heterologous intramuscular prime-boost vaccination regimens using replication-incompetent adenoviral vectors of human serotype 26 and 35