SAB3700357
Anti-Guinea Pig IgG (Fc specific)-Fluorescein antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
FITC
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
fluorescein conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
guinea pig
tecniche
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Proprietà fisiche
Stato fisico
Ricostituzione
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)