SAB3500873
Monoclonal Anti-HEMAGGLUTININ antibody produced in mouse
clone 7B9B2, affinity isolated antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7B9B2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
virus
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol