SAB3500649
Anti-PTCHD2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
PM
153 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTCHD2(57540)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi