SAB3500544
Anti-NOD3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CLR16.2, Anti-NLRC3, Anti-Nucleotide-binding oligomerization domain containing 3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NLRC3(197358)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Linkage
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
Raccomandato