Documenti fondamentali
SAB3500486
Sigma-Aldrich
Anti-SAE1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-AOS1, Anti-SUA1, Anti-SUMO1 activating enzyme subunit 1, Anti-UBLE1A
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
Clone:
polyclonal
Reattività contro le specie:
human, rat, mouse
citations:
tecniche:
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 38 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SAE1(10055)
Immunogeno
SAE1 antibody was raised against a 20 amino acid peptide near the carboxy terminus of human SAE1.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500486.
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)