Documenti fondamentali
SAB3500475
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Hax1a antibody produced in mouse
clone 8F9G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HCLS1 associated protein X-1, Anti-HCLSBP1, Anti-HS-1 associated protein X-1, Anti-HS1BP1
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8F9G7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HAX1(10456)
Immunogeno
Mouse monoclonal Hax1a antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the amino terminus of human Hax1a.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)