SAB3500036
Anti-TNFAIP3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution, ab1
Sinonimo/i:
Anti-A20, Anti-OTUD7C, Anti-TNFA1P2, Anti-Tumor necrosis factor alpha-induced protein 3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Tnfaip3(21929)
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2