SAB2900881
Anti-NLRC3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CARD15-like protein, Caterpiller 16.2, Caterpiller protein 16.2, NLRC3, NOD-like receptor C3, NOD3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
immunohistochemistry: 5 μg/mL
western blot: 1-2 μg/mL (Recombinant Protein)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NLRC3(197358)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2