SAB2900872
Anti-SLC37A2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Pp11662, SLC37A2, SPX2, Sugar phosphate exchanger 2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
western blot: 1-2 μg/mL (Recombinant Protein)
western blot: 5 μg/mL (Cell Lysate)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SLC37A2(219855)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi