SAB2900267
Anti-CTRP4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
C1QTNF4
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... C1QTNF4(114900)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi