SAB2900189
Anti-DPP9 (Internal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
dipeptidylpeptidase 9
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, monkey
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
canine
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DPP9(91039)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol