SAB2702158
Monoclonal Anti-RPA3 antibody produced in mouse
Sinonimo/i:
REPA3
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
11.1
monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
14 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:1000
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.1-2 μg/mL
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RPA3(6119)
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol