Documenti fondamentali
SAB2701141
Sigma-Aldrich
Anti-LAMP3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CD208, DC-LAMP, LAMP3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... LAMP3(27074)
Immunogeno
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 116 and 372 of LAMP3 according to NP_055213
Applicazioni
Suggested starting dilutions are as follows: ICC/IF: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Azioni biochim/fisiol
Dendritic cells (DCs) are the most potent antigen-presenting cells. Immature DCs efficiently capture antigens and differentiate into interdigitating dendritic cells (IDCs) in lymphoid tissues that induce primary T-cell responses (summary by de Saint-Vis et al., 1998 [PubMed 9768752]).[supplied by OMIM]
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
0.1M Tris, 0.1M Glycine, 10% Glycerol (pH7). 0.01% Thimerosal was added as a preservative.
Esclusione di responsabilità
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)