SAB2501834
Anti-UBE2R2 (N-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CDC34B, FLJ20419, MGC10481, UBC3B
About This Item
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBE2R2(54926)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
WGK 2