SAB2501683
Anti-SH3GL1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CNSA1, EEN, MGC111371, SH3-domain GRB2-like 1
About This Item
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, canine, bovine
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SH3GL1(6455)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
WGK 2