Documenti
SAB2501593
Sigma-Aldrich
Anti-A4GNT (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MGC149493, Anti-alpha4GnT, Alpha-1,4-N-acetylglucosaminyltransferase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
bovine, human, canine
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... A4GNT(51146)
Categorie correlate
Immunogeno
Peptide with sequence PRTYRDLIKGPEGS, from the C-terminal region of the protein sequence according to NP_057245.1
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2