Key Documents
SAB2501192
Sigma-Aldrich
Anti-CYBB antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CGD, Anti-GP91-1, Anti-GP91-PHOX, Anti-GP91PHOX, cytochrome b-245, beta polypeptide
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
canine, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CYBB(1536)
Categorie correlate
Immunogeno
Peptide with sequence CSYLNFARKRIKNP, from the internal region of the protein sequence according to NP_000388.2.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2