Documenti fondamentali
SAB2501073
Sigma-Aldrich
Anti-TUSC4/NPRL2 (AA 140-151) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-2810446G01Rik, Anti-NPR2L, Anti-NPRL2, Anti-Tumor suppressor candidate 4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUSC4(10641)
Immunogeno
Peptide with sequence QYSNVYCPTPKV from the internal region of the protein sequence according to NP_006536.3.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yinxing Ma et al.
Scientific reports, 7(1), 15311-15311 (2017-11-12)
The SEA/GATOR complex is an essential regulator of the mTORC1 pathway. In mammals the GATOR1 complex is composed of the proteins DEPDC5, NPRL2 and NPRL3. GATOR1 serves as an mTORC1 inhibitor and activates the mTORC1-modulating RagA GTPase. However, several GATOR