Documenti
SAB2500746
Sigma-Aldrich
Anti-PAN ADH antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ADH, Anti-ADH1B, Anti-ADH2, Anti-Alcohol dehydrogenase IB (class I)
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADH1A(124)
Immunogeno
Peptide with sequence STAGKVMKCKA from the N Terminus of the protein sequence according to NP_000658.1; NP_000659.2; NP_000660.1.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2