Documenti fondamentali
SAB2500220
Sigma-Aldrich
Anti-CDH23/USH1D antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Cadherin-like 23, Anti-DFNB12, Anti-DKFZp434P2350, Anti-FLJ00233, Anti-USH1D
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CDH23(64072)
Immunogeno
Peptide with sequence C-YNISLYENVTVGTS from the internal region of the protein sequence according to NP_071407.3; NP_443068.1.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)