SAB2500045
Anti-AIRE (Isoform 1) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-APECED, Anti-APSI
About This Item
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, bovine, human, canine
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AIRE(326)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2