Documenti fondamentali
SAB2109078
Sigma-Aldrich
Anti-SPIN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
SPIN
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
29 kDa
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
canine, rabbit, bovine, rat, mouse, human, guinea pig, horse
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPIN1(57396)
Descrizione generale
SPIN1 may play a role in cell-cycle regulation during the transition from gamete to embryo.
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SPIN1
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: YQLLDDYKEGDLRIMPDSNDSPPAEREPGEVVDSLVGKQVEYAKEDGSKR
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide