Key Documents
SAB2108871
Sigma-Aldrich
Anti-EME2 antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Saa-1, Saa2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
Origine biologica
rabbit
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
41 kDa
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human
Concentrazione
0.5 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EME2(197342)
Descrizione generale
EME2 forms a heterodimer with MUS81 that functions as an XPF-type flap/fork endonuclease in DNA repair .
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the middle region of Human EME2
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: TTARPHLAVIGLDAYLWSRQHVSRGTQQPESPKVAGAEVAVSWPEVEEVR
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide