Documenti fondamentali
SAB2108851
Sigma-Aldrich
Anti-NOX5 (C-terminal) antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Scegli un formato
100 μL
407,00 €
407,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
407,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
407,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
62 kDa
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rabbit, bovine, pig, human
Concentrazione
0.5 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NOX5(79400)
Descrizione generale
This gene is predominantly expressed in the testis and lymphocyte-rich areas of spleen and lymph nodes. It encodes a calcium-dependen NADPH oxidase that generates superoxide, and functions as a calcium-dependent proton channel that may regulate redox-dependent processes in lymphocytes and spermatozoa. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human NOX5
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: DQAEEAQYGRFLELHMYMTSALGKNDMKAIGLQMALDLLANKEKKDSITG
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)