SAB2108683
Anti-KCNQ1
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti- FLJ26167, Anti- JLNS1, Anti- KCNA8, Anti- KCNA9, Anti-ATFB1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
64 kDa
Reattività contro le specie
rat, dog, bovine, guinea pig, mouse, human, rabbit, horse
Concentrazione
0.5-1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
Numero d’accesso
NM_181797
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KCNQ1(3784)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3