SAB2108643
Anti-ADRB2
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-PTPT
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
46 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5-1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
Numero d’accesso
NM_000024
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ADRB2(154)
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3