Documenti fondamentali
SAB2107984
Sigma-Aldrich
Anti-MTHFSD antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
41kDa
Reattività contro le specie
human, bovine, horse, dog, mouse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MTHFSD(64779)
Descrizione generale
The previously assigned protein identifier Q9H954 has been merged into Q2M296. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human MTHFSD
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: EVKVDPDKPLEGVRLLVLQSKKTLLVPTPRLRTGLFNKITPPPGATKDIL
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)