SAB2105387
Anti-TFDP2, (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-A330080J22Rik, Anti-DP-3, Anti-DP3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
43 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TFDP2(7029)
mouse ... Tfdp2(211586)
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3