SAB2104881
Anti-FAM62B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CHR2SYT, Anti-ESYT2, Anti-KIAA1228
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
99 kDa
Reattività contro le specie
dog, horse, human, bovine, rat, rabbit, mouse, pig
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FAM62B(57488)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3