SAB2103568
Anti-LCN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-MGC71975, Anti-PMFA, Anti-TP, Anti-VEGP
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
PM
17 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat, pig
tecniche
western blot: suitable
Sequenza immunogenica
IRSHVKDHYIFYCEGELHGKPVRGVKLVGRDPKNNLEALEDFEKAAGARG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... LCN1(3933)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)