SAB2102787
Anti-ZMYND8 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-MGC31836, Anti-PRKCBP1, Anti-PRO2893, Anti-RACK7, Anti-Zinc finger, MYND-type containing 8
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
131 kDa
Reattività contro le specie
dog, horse, bovine, guinea pig, mouse, rat, human, rabbit
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZMYND8(23613)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3