SAB2102402
Anti-TEAD2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-ETF, Anti-TEA domain family member 2, Anti-TEF4
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
PM
49 kDa
Reattività contro le specie
bovine, human, mouse, horse, rat, rabbit
tecniche
western blot: suitable
Sequenza immunogenica
GEPRAGAALDDGSGWTGSEEGSEEGTGGSEGAGGDGGPDAEGVWSPDIEQ
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TEAD2(8463)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2