Documenti fondamentali
SAB2101648
Sigma-Aldrich
Anti-NR2F2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-ARP1, Anti-COUP-TFII, Anti-COUPTFB, Anti-MGC117452, Anti-Nuclear receptor subfamily 2, group F, member 2
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
PM
45 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, bovine, canine, rabbit, rat, chicken
tecniche
western blot: suitable
Sequenza immunogenica
MAMVVSTWRDPQDEVPGSQGSQASQAPPVPGPPPGAPHTPQTPGQGGPAS
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... NR2F2(7026)
Immunogeno
Peptide region of the protein sequence according to NP_066285.
Stato fisico
Lyophilized from PBS buffer with 2% sucrose
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)