SAB2100550
Anti-DDX17 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 17, Anti-DKFZp761H2016, Anti-P72, Anti-RH70
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
80 kDa
Reattività contro le specie
bovine, mouse, dog, rabbit, horse, rat, human, guinea pig
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... DDX17(10521)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3