SAB1413291
Monoclonal Anti-PPP4C antibody produced n mouse
clone 1E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
PPP4C
About This Item
Coniugato
unconjugated
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
59.51 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a, kappa
N° accesso ID proteina
BC001416
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPP4C(5531)
Descrizione generale
This product is belong to Cell Culture Grade Antibody (CX Grade).
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
WGK 2