SAB1413286
Monoclonal Anti-SPINK6 antibody produced n mouse
clone 3C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
SPINK6
About This Item
Coniugato
unconjugated
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
35 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1, kappa
N° accesso ID proteina
BC032003.1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPINK6(404203)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2