SAB1413281
Monoclonal Anti-RLF antibody produced in mouse
clone 2G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
RLF
About This Item
Coniugato
unconjugated
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
37.73 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~0.3-1 μg/μL
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a, kappa
N° accesso ID proteina
NM_012421
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RLF(6018)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
WGK 2