Documenti fondamentali
SAB1413278
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZAP70/SYK (phospho Y493/Y526) antibody produced in rabbit
clone H11
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
rabbit
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
H11, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr493/pTyr526)
Informazioni sul gene
Immunogeno
A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding Y493 of human ZAP70.
Stato fisico
In PBS, pH 7.4 (50% glycerol, 0.1% BSA and 0.02% sodium azide).
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)