SAB1413178
Monoclonal Anti-CDC42 (phospho S71) antibody produced in rabbit
clone IBB-3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
IBB-3, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer71)
Informazioni sul gene
human ... CDC42(998)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)